missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ IFN epsilon Monoclonal Antibody (995728)

Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA561997
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Type I interferon required for maintaining basal levels of IFN-regulated genes, including 2'-5'-oligoadenylate synthetase, IRF7 and ISG15, in the female reproductive tract. Directly mediates protection against viral and bacterial genital infections. [UniProt].
Spezifikation
| IFN epsilon | |
| Monoclonal | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with trehalose and no preservative | |
| Q86WN2 | |
| IFNE | |
| E. coli-derived recombinant human IFN-epsilon, Leu22-Arg208. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunocytochemistry | |
| 995728 | |
| Unconjugated | |
| IFNE | |
| IFNE; IFN-E; Ifne1; IFN-epsilon; Ifnt1; Ifn-tau-1; Infe1; Interferon; Interferon epsilon; interferon epsilon 1; interferon epsilon-1; Interferon tau-1; interferon, epsilon; interferon-epsilon; PRO655; UNQ360/PRO655 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 338376 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Lyophilized |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur