Learn More
IFN-gamma Antibody, R&D Systems™
Artikelnummer. 18610199 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18610199 0.1 mg 0.10 Milligramm
18607117 0.025 mg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18610199 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP3113620.1mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    927.41 €
    793.80 € / 0.1 Milligramm
    Sparen 133.61 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
IFN-gamma Polyclonal specifically detects IFN-gamma in Feline samples. It is validated for ELISA∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IFN-gamma
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias IFG, IFI, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant feline IFN Gamma
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3458
Zielspezies Feline
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. Do not freeze.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus