Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für IFN-gamma (Ratte)
Artikelnummer. 10077003
Click to view available options
Menge:
2 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10077003
Marke: Invitrogen™ ERIFNG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Messen Sie die Konzentrationen von Interferon-gamma (IFNg) (Ratte) in Rattenserum und -plasma (EDTA, Heparin, Natriumcitrat) und Kulturüberstandsproben mit 96 Well-Mikrotiterplatten.
Testen Sie den Gehalt an Ratte-IFN-γ (Ratte-Interferon-gamma) in Rattenserum, Plasma (EDTA, Heparin, Natriumcitrat) und Kulturüberstand-Proben mit unseren Thermo Scientific ELISA-Kits für Ratte-IFN-gamma.
IFN gamma (Interferon gamma, Type II interferon) is a macrophage activation factor, and immune interferon that is produced primarily by T-lymphocytes and natural killer cells in response to antigens, mitogens, Staphylococcus enterotoxin B, phytohemaglutanin and other cytokines. IFN gamma is a dimeric protein consisting of two 146 amino acid subunits. IFN gamma is a glycoprotein that exists, functionally, as a homodimer of approximately 45 kDa. On SDS-PAGE, IFN gamma appears as a combination of 25, 20 and minor 15.5 kDa bands as a result of differential glycosylation. The biological activity of the IFN gamma homodimer is highly species specific. Human IFN gamma does not show cross-reactivity with mouse. IFN gamma function includes the following: antiviral activity, tumor antiproliferative activity, induction of class I and II MHC, macrophage activation, and enhanced immunoglobulin secretion by B lymphocytes. IFN gamma is involved in cytokine regulation and also acts synergistically with other cytokines. Activation of IFN gamma takes place through binding of IFN gamma receptor I and II, and activating the JAK-STAT pathway. IFN gamma does not show any homology with IFN alpha or IFN beta but human IFN gamma shows about 40% sequence homology with mouse IFN gamma. IFN gamma is upregulated by IL2, FGF basic, EGF and downregulated by vitamin D3 or DMN. IFN gamma gene mutations are associated with aplastic anemia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P01581
Assay-Bereich 8 bis 500 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: <2 pg/ml
Inhalt und Lagerung Vorbeschichtete Platte(n), Standard oder Kalibrator, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Substrat(e) und Stopplösung. Kit bei 2 bis 8 °C lagern. Detaillierte Informationen zu Inhalt und Lagerbedingungen für maximale Stabilität finden Sie im Produkthandbuch.
Beschreibung Ratten-IFN-gamma ELISA-Kit
Konjugat Biotin
Immunassay-Kit-Format Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) mit Platten
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Cytokines & Receptors
Probentyp Plasma (EDTA, Citrat, Heparin), Serum, Serum
Spezifität Keine signifikante Kreuzreaktion mit Ratten IL-1a, IL-1ß, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, MIP-1a, RANTES oder TNFa oder Human- oder Schwein-IFNg. Bei einer Auswertung der Präparate von NIH/NIBSC-Maus-IFNg (Charge Gg-02-901-533) im ELISA-Kit für Ratten-IFNg war 6250 pg/ml Maus IFNg äquivalent zu
Ausreichend für 96-Mikrotiterplatten-Wells
Zielspezies Rat
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-Alias BoIFNG; cytokine; EGK_03901; gamma interferon; gamma interferon precursor; gamma-interferon; gamma-interferon precursor (AA -23 to 143); H-IFN-g; IFG; IFI; IFN gamma; IFN γ; Ifng; IFN-g; IFNG2; IFN-gamma; IFN-gamma precursor; IFN-y; IFNγ; Immune interferon; Interferon; interferon gamma; interferon gamma precursor; interferon gamma type 2; Interferon y; Interferon γ; interferon, gamma; interferon-gama; interferon-gamma; Interferon-gamma level; interferon-gamma precursor; Interferonγ; M-IFN-g; R-IFN-gBoIFNG; cytokine; EGK_03901; gamma interferon; gamma interferon precursor; gamma-interferon; gamma-interferon precursor (AA -23 to 143); H-IFN-g; IFG; IFI; IFN gamma; IFN γ; Ifng; IFN-g; IFNG2; IFN-gamma; IFN-gamma precursor; IFN-y; IFNγ; Immune interferon; Interferon; interferon gamma; interferon gamma precursor; interferon gamma type 2; Interferon y; Interferon γ; interferon, gamma; interferon-gama; interferon-gamma; Interferon-gamma level; interferon-gamma precursor; Interferonγ; M-IFN-g; R-IFN-g; IFNG2
Gen-ID (Entrez) 25712
Gensymbol IFNG2
Interassay-VK 8,7%
Intraassay-VK 8,5%
Kitinhalt HRP-Verdünnungspuffer, 13 ml, TMB Substratlösung, 12 ml, Streptavidin-HRP-Konzentrat, 75 µl, Stopp-Lösung, 13 ml, Gefriergetrockneter rekombinanter Standard für Ratten-IFN-gamma, 2 Fläschchen, Anti-Ratte-IFN-gamma-96 Well-Streifenplatte, je 1, Biotinyliertes Antikörper-Reagenz, 12 ml, Selbstklebende Plattenabdeckungen, je 6, Proben-Verdünnungslösung, 12 ml
Marker oder Farbstoff HRP
Messung Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm
Protein-Aliase IFN-gamma
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Ratte
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 2 h 30 min