missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFN-omega/IFNW1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18621896 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18621896 100 μg 100 Mikroliter
18619775 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18621896

Marke: Novus Biologicals NBP299256100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

IFN-omega/IFNW1 Polyclonal antibody specifically detects IFN-omega/IFNW1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen IFN-omega/IFNW1
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:5000-1:10000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias IFN-omega 1, interferon omega-1, Interferon alpha-II-1, interferon omega-1, interferon, omega 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human IFN-omega/IFNW1 (Accession#: P05000; Met1-Ser195)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3467
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.