Learn More
Ifosfamid, Mikromol™
Artikelnummer. 18070860
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18070860 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18070860 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0292.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ifosfamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ifosfamide
CAS 3778-73-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ifosfamide
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C7 H15 Cl2 N2 O2 P
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Ifosfamide, (RS)-N,3-bis(2-chloroethyl)-1,3,2-oxazaphosphinan-2-amine 2-oxide
InChI-Formel InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-4-10-14(12)11(6-3-9)5-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12)
SMILES ClCCNP1(=O)OCCCN1CCCl
IUPAC-Name N,3-Bis(2-chlorethyl)-2-oxo-1,3,2λ ^{5}-Oxazaphosphinan-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 261.09
Menge 250 mg
Formelmasse 260,0248 g/mol