Learn More
Ifosfamid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15638735 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15638735 5 g 5 Gramm
15628735 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15638735 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 461350050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 3778-73-2 | C7H15Cl2N2O2P | 261.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3778-73-2
Summenformel C7H15Cl2N2O2P
Molekulargewicht (g/mol) 261.09
InChI-Schlüssel HOMGKSMUEGBAAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ifosfamide, isophosphamide, iphosphamide, isofosfamide, ifosfamid, mitoxana, naxamide, iphosphamid, isoendoxan, ifex
PubChem CID 3690
ChEBI CHEBI:5864
IUPAC-Name N,3-Bis(2-Chlorethyl)-2-Oxo-1,3,2$l^{5}-Oxazaphosphinan-2-Amin
SMILES C1CN(P(=O)(OC1)NCCCl)CCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ifosfamide
Schmelzpunkt 39.0°C to 42.0°C
Infrarotspektrum Echt
Menge 5 g
Formelmasse 261.09
Reinheit (%) ≥97.5% (ELSD) (HPLC)