Learn More
IFT20 Rabbit anti-Canine, Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16831914 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16831914 150 μL 150 Mikroliter
16841914 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16831914 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 136151AP150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
IFT20 is part of intraflagellar transport (IFT) particles involved in ciliary process assembly. IFT20 may play a role in the trafficking of ciliary membrane proteins from the Golgi complex to the cilium.
Spezifikation
Antigen IFT20
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.22 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen IFT20
Gen-Zugriffsnummer Q61025, Q8IY31
Gen-Alias hIFT20, IFT20
Gensymbole IFT20
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen IFT20 Fusion Protein Ag4521
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 480620, 55978, 90410
Zielspezies Canine, Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG