Learn More
IgA Antibody (SPM187), Allophycocyanin , R&D Systems™
Artikelnummer. 18614527 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18614527 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18614527 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP311572APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    823.58 €
    720.30 € / 0.1 Milliliter
    Sparen 103.28 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
IgA Monoclonal antibody specifically detects IgA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgA
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon SPM187
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Immunoglobulin A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified human IgA
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3493
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Produktlinie Novus