missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ IgA ELISA Development Kit

Artikelnummer. 18643107 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit (für 6 Platten)
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Menge unitSize
18643107 1 Kit (für 6 Platten) 1 Set
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18643107

Marke: Novus Biologicals™ NBP311758

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA Development Kit

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 2 - 200 ng/mL
Produkttyp ELISA Development Kit
Probentyp Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 3493
Gensymbol IGHA1
Menge 1 Kit (für 6 Platten)
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Lagerungsbedingungen Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Synonym Immunoglobulin A
Ziel Non-human Primate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.