Learn More
IgA (α) Goat anti-Mouse, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Goat anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
50.00 € - 179.00 €
Spezifikation
Antigen IgA (α)
Anwendungen Western Blot
Konjugat HRP
Form Liquid
Wirtsspezies Goat
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17610397
Unterlagen ansehen
Proteintech
SA00012-7-200UL
200 μL
50.00 €
200 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17600397
Unterlagen ansehen
Proteintech
SA00012-7-1ML
1 mL
179.00 €
1 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
IgA (α)
HRP
Goat
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Western Blot
Liquid
Mouse
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.