Learn More
IgA Heavy Chain Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16868533 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16868533 20 μL 20 Mikroliter
16858533 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16868533
Marke: Proteintech 114491AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody recognizes the Chain C region of human Ig alpha-1 (IGHA1).
Ig alpha is the major immunoglobulin class in body secretions. The protein may serve both to defend against local infection and to prevent access of foreign antigens to the general immunologic system.
Spezifikation
Antigen Human IgA Heavy Chain
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.21 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen IGHA1
Gen-Zugriffsnummer P01876
Gen-Alias IGHA1
Gensymbole IGHA1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Human IgA Heavy Chain Fusion Protein Ag2007
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3493
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG