missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgD Antibody (IgD26), HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18645906 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18645906 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18645906

Marke: Novus Biologicals NBP308605H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IgD Monoclonal antibody specifically detects IgD in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgD
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon IgD26
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias IgD, Igh-5, Ighd, Immunoglobulin D, Immunoglobulin Delta
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full-length human IgD protein (Uniprot: P01880)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3495
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.