missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IgD Antibody (IGHD/2730R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
298.00 € - 519.00 €
Spezifikation
| Antigen | IgD |
|---|---|
| Klon | IGHD/2730R |
| Konzentration | 0.2 mg/ml |
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18660365
|
Novus Biologicals
NBP3-20649-20ug |
20 μg |
298.00 €
20 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18682515
|
Novus Biologicals
NBP3-20649-100ug |
100 μg |
519.00 €
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
IgD Monoclonal antibody specifically detects IgD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
| IgD | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology | |
| 1mM PBS with 0.05% BSA | |
| 3495 | |
| IgG κ | |
| Protein A or G purified |
| IGHD/2730R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| IgD, Igh-5, Ighd, Immunoglobulin D, Immunoglobulin Delta | |
| Recombinant full-length human IgD protein | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts