missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgD Antibody (IGHD/2730R), PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18604515 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18604515 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18604515 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP320991PCP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

IgD Monoclonal antibody specifically detects IgD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgD
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon IGHD/2730R
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias IgD, Igh-5, Ighd, Immunoglobulin D, Immunoglobulin Delta
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human IgD protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3495
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.