Learn More
IgD Antibody (IGHD/8228R), PE, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18645194 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18645194 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18645194
Marke: Novus Biologicals NBP320993PE
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
IgD Monoclonal antibody specifically detects IgD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgD
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon IGHD/8228R
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias IgD, Igh-5, Ighd, Immunoglobulin D, Immunoglobulin Delta
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-200) of human IgD protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3495
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ