missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IgD Antibody (SR2250), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-21892-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgD Monoclonal antibody specifically detects IgD in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Spezifikation
| IgD | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| SR2250 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:100-1:500 | |
| IgD, Igh-5, Ighd, Immunoglobulin D, Immunoglobulin Delta | |
| A synthesized peptide derived from human IgD (Uniprot #: P01880 ) | |
| 100 μg | |
| B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology | |
| 3495 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur