missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
IgD Monoclonal antibody specifically detects IgD in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgD |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | SR2250 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:100-1:500 |
| Zusammensetzung | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Gen-Alias | IgD, Igh-5, Ighd, Immunoglobulin D, Immunoglobulin Delta |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | A synthesized peptide derived from human IgD (Uniprot #: P01880 ) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?