missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgE Antibody (1E7), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18694877 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18694877 0.1 mg 0.10 Milligramm
18646477 0.025 mg 25 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18694877

Marke: Novus Biologicals NBP3114120.1mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IgE Monoclonal antibody specifically detects IgE in Sheep samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgE
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon 1E7
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot, ELISA 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias IgE, immunoglobulin heavy constant epsilon
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant ovine IgE1-2 expressed in E.coli
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3497
Zielspezies Sheep
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.