missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IgE Antibody (1E7), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
248.00 € - 671.00 €
Spezifikation
| Antigen | IgE |
|---|---|
| Klon | 1E7 |
| Verdünnung | Western Blot, ELISA 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18646477
|
Novus Biologicals
NBP3-11412-0.025mg |
0.025 mg |
248.00 €
25 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18694877
|
Novus Biologicals
NBP3-11412-0.1mg |
0.1 mg |
671.00 €
0.10 Milligramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
IgE Monoclonal antibody specifically detects IgE in Sheep samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)Spezifikation
| IgE | |
| Western Blot, ELISA 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Sheep | |
| IgE, immunoglobulin heavy constant epsilon | |
| Recombinant ovine IgE1-2 expressed in E.coli | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 1E7 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| PBS | |
| 3497 | |
| IgG1 | |
| Protein G purified |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts