Learn More
Igepal CO-520, TRC
Artikelnummer. 30399345
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399345 10 g 10 Gramm
30389903 1 g -
30394775 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30399345 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI26505010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68412-54-4
Summenformel (C2H4O)n.C15H24O
Synonym ?-(Nonylphenyl)-?-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl) Branched Polymer, Manual Registration, Generic Registration
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nonylphenol-ethoxylate (penta-) (technical) (branched)
Menge 10 g