Learn More
IGEPAL™ CA-630, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042015
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15443719
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61055.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
IGEPAL∣r CA-630, CAS-Nr. 9002-93-1, ist ein nichtionisches und nicht denaturierendes Reinigungsmittel, das hauptsächlich für die Lösung, Isolierung und Reinigung von Membranproteinkomplexen verwendet wird.
Detergent, equivalent to Nonidet P-40. For solubilizing membrane proteins, IGEPAL™ CA-630 is used as a detergent in paper industry, hand cleaners, metal cleaners. It is suitable for solubilization, isolation and purification of membrane protein complexes and in two-dimensional gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Detergenz, entspricht Nonidet P-40. Zur Solubilisierung von Membranproteinen wird IGEPAL|r CA-630 als Detergenz in der Papierindustrie, Handreiniger, Metallreiniger eingesetzt. Es eignet sich zur Solubilisierung, Isolierung und Reinigung von Membranproteinkomplexen und in der zweidimensionalen Gelelektrophorese.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
IGEPAL ist ein eingetragenes Warenzeichen von Rhodia Operations. Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-93-1
Summenformel C16H26O2.
Molekulargewicht (g/mol) 250.38
MDL-Nummer MFCD00132505
InChI-Schlüssel JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Octylphenyl-polyethylene glycol
IUPAC-Name 2-[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material IGEPAL™ CA-630
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Dichte 1.060
Menge 100 mL
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • IGEPAL CA-630
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: IGEPAL CA-630