missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
IGFBP-2 Monoclonal antibody specifically detects IGFBP-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IGFBP-2 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL13565 |
| Konjugat | PerCP |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | BP2, IBP2, IBP-2, IGF-binding protein 2, IGFBP-2, IGF-BP53, insulin-like growth factor binding protein 2 (36kD), insulin-like growth factor binding protein 2, 36kDa, insulin-like growth factor-binding protein 2 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P18065, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?