Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Maus-IGFBP-3
Artikelnummer. 15465283
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15465283
Marke: Invitrogen™ EMIGFBP3
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Mouse IGF Binding Protein 3 (Ms IGFBP-3) ELISA quantitates Ms IGFBP-3 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms IGFBP-3. Principle of the method The Mouse IGFBP-3 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Insulin wie das Wachstumsfaktor-Bindungsprotein3 (IGFBP3) ist ein Mitglied der Superfamilie der insulinähnlichen Wachstumsfaktor-Bindungsproteine (IGFBP), die sechs hochaffine IGF-Bindungsproteine (IGFBP) und mindestens vier niederaffine Bindungsproteine (auch als IGFBP-bezogenen Proteine oder IGFBPrP bezeichnet) enthalten. Die IGFBP-Mitglieder sind Zystein-reiche Proteine mit konservierten Zystein-Rückständen, die im Amino-Terminal und in den Carboxy-terminalen Regionen des Moleküls gruppiert sind. Die cDNA-Sequenz, die das reife humane IGFBP3 kodiert, wird mit dem Signalpeptid von CD33 fusioniert. Der 265-Aminosäurerest rekombinanter reifer humaner IGFBP3 hat eine berechnete Molekularmasse von ungefähr 29 kDa. Aufgrund der Glykosylierung wandert das rekombinante Protein mit 41 kDa in SDS-PAGE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P47878
Assay-Bereich 54.87 bis 40,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 70 pg/mL
Kalibrierbereich 70 bis 40000 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin , Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN- gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN(OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, PSelektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 16009
Gensymbol AI649005, IGFBP-3, IGgfbp3
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Entwicklung
Probenvolumen Plasma, 2 μl; Serum, 2 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym RP23-20C9.1, AI649005, IGFBP-3, IGgfbp3
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min