Learn More
Invitrogen™ Rat IGFBP5 ELISA Kit
Artikelnummer. 15435383
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15435383 96 Tests 1 Set
17195919 5 x 96 Tests 1 Stück
18587804 10 x 96 Tests 10 Stück
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15435383
Marke: Invitrogen™ ERIGFBP5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
ELISA
The Rat Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 5 (Rt IGFBP5) ELISA quantitates Rt IGFBP5 in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt IGFBP5. Principle of the method The Rat IGFBP5 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Die insulinähnlichen Wachstumsfaktorbindungsproteine (IGFBPs) sind eine Familie homologer Proteine, die mit den IGFs gemeinsam entwickelt wurden. Sie dienen nicht nur als Wechselmoleküle für die löslichen IGFs, sondern verleihen dem IGF-Signalsystem auch eine Regelungsebene. Die physikalische Verknüpfung der IGFBPs mit IGF beeinflusst die Bioverfügbarkeit der Wachstumsfaktoren sowie deren Konzentration und Verteilung in der extrazellulären Umgebung. Darüber hinaus scheinen die IGFBPs unabhängig von den IGFs biologische Aktivität zu entwickeln. Bisher wurden sieben IGFBPs beschrieben, die sich jeweils in ihrer Gewebeverteilung, Halbwertszeit und Modulation von IGF-Interaktionen mit ihren Rezeptoren unterscheiden. Beispielsweise wird IGFBP1 durch die Insulinproduktion negativ reguliert. Das IGFBP1-Gen wird während der fötalen Leberentwicklung und als Reaktion auf Ernährungsänderungen und Diabetes auf hohem Niveau exprimiert. Es wird angenommen, dass IGFBP2 als Chaperon fungiert und IGFs zu ihrem Zielgewebe eskortiert. Es wird in mehreren menschlichen Geweben exprimiert, einschließlich fötalem Auge und fötalem Gehirn. IGFBP3 ist das am häufigsten vorkommende IGFBP und bildet Komplexe mit etwa 80 % der Serum-IGFs. Sowohl IGFBP3 als auch IGFBP4 werden als Reaktion auf eine Schnittverletzung durch dermale Fibroblasten freigesetzt. IGFBP5 wird von Myoblasten sezerniert und kann eine Schlüsselrolle bei der Muskeldifferenzierung spielen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P24594
Assay-Bereich 28.67 bis 7000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 25 pg/mL
Kalibrierbereich 25 bis 7,000 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt Ratten-IGFBP5 und Maus-IGFBP5.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Ratte
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 25285
Gensymbol Igfbp5
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Onkologie
Probenvolumen Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym IGFBP5
Ziel Ratte
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min