Learn More
IgG Antibody (B33/20), FITC, R&D Systems™
Artikelnummer. 18607365 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18607365 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18607365 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP247724F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.33 €
    554.40 € / 0.1 Milliliter
    Sparen 85.93 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
IgG Monoclonal antibody specifically detects IgG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon B33/20
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified polyclonal human Ig Gamma Chain
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Epitope Tags, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3500
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Produktlinie Novus