missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgG Antibody (ICO-97), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18143325 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.02 Milligramm
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18143325 0.02 mg 0.02 Milligramm
18190684 0.1 mg 0.10 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18143325

Marke: Novus Biologicals NBP2342510.02MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IgG Monoclonal specifically detects IgG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon ICO-97
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 0.5-1ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5-1ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen 0.5-1ug/ml
Zusammensetzung PBS with 0.05% BSA. with 0.05% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P01857
Gen-Alias immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker)
Gensymbole IGHG1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified human Ig Gamma Chain
Molekulargewicht des Antigens 75 kDa
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.02 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3500
Testspezifität Recognizes a protein of 75kDa, identified as gamma heavy chain of human immunoglobulins. It does not cross-react with alpha (IgA), u (IgM), Epsilon (IgE), or Delta (IgD), heavy chains, T-cells, monocytes, granulocytes, or erythrocytes. This MAb is useful in the identification of leukemias, plasmacytomas, and certain non-Hodgkin's lymphomas. The most common feature of these malignancies is the restricted expression of a single heavy chain class. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore malignant.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.