missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
IgG Monoclonal antibody specifically detects IgG in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | IG266 |
| Konjugat | Janelia Fluor 646 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Purified human IgG |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?