missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ IgG ELISA Development Kit

Artikelnummer. 18681597 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit (für 6 Platten)
Packungsgröße:
1 Set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18681597

Marke: Novus Biologicals™ NBP311757

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA Development Kit

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 0.1 - 10 ng/mL
Produkttyp ELISA Development Kit
Probentyp Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 3500
Gensymbol IGHG1
Menge 1 Kit (für 6 Platten)
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Epitope Tags, Immunology
Lagerungsbedingungen Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Synonym Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Ziel Human, Non-human Primate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt