missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgG Fc fragment Goat anti-Human, PE, Secondary Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18293662 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18293662 1 mL 1 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18293662

Marke: Novus Biologicals NBP174988PE1ML

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

IgG Fc fragment Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc fragment in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG Fc fragment
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PE
Verdünnung Western Blot : 1:100-1:2000, Flow Cytometry : 1:10-1:1000, ELISA : 1:100-1:2000, Immunohistochemistry : 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence : 1:10 - 1:500, Immunoassay, Immunomicroscopy : 1:10 - 1:500, Chemiluminescence Immunoassay
Zusammensetzung PBS
Wirtsspezies Goat
Immunogen Purified Human IgG, Fc fragment
Reinigungsverfahren >95%, by SDS-PAGE
Menge 1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.