missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IgG Fc fragment Mouse anti-Human, HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-68464H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgG Fc fragment Monoclonal antibody specifically detects IgG Fc fragment in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Spezifikation
| IgG Fc fragment | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| PBS | |
| Human IgG Polyclonal | |
| 0.2 mL | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen) | |
| MK 1 A6 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur