Learn More
IgG,FcγSubclass 2a Specific Goat anti-Mouse, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Goat anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
Marke:  Proteintech SA00012-2-200UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17610387
  • 50.00 € / 200 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
IgG,FcγSubclass 2a Specific
HRP
Goat
200 μL
Mouse
Liquid
Western Blot
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.