Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Goat, AMCA, Secondary Antibody, Proteintech
Artikelnummer. p-7225960 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
200 μL
500 μL
Unit Size:
200 Mikroliter
500 Mikroliter
Product Code. Menge unitSize
17640377 200 μL 200 Mikroliter
17650377 500 μL 500 Mikroliter
2 options
Product Code. 17640377
Brand: Proteintech SA000103200UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Donkey anti-Goat Affinipure Secondary Antibody
Specifications
Antigen IgG(H+L)
Anwendungen Immunofluorescence, Flow Cytometry
Konjugat AMCA
Zusammensetzung 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
Wirtsspezies Donkey
Reinigungsverfahren The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Menge 200 μL
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Goat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Form Liquid