Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Goat, AP, Secondary Antibody, Proteintech
Artikelnummer. p-7225832 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
200 μL
Packungsgröße:
1 Milliliter
200 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17650317 200 μL 200 Mikroliter
17640317 1 mL 1 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 17650317
Marke: Proteintech SA000023200UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Donkey anti-Goat Affinipure Secondary Antibody
Spezifikation
Antigen IgG(H+L)
Anwendungen ELISA, Western Blot
Konjugat Alkaline Phosphatase (AP)
Zusammensetzung 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
Wirtsspezies Donkey
Reinigungsverfahren The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Menge 200 μL
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Goat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Form Liquid