missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Human, Biotin, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Human Affinipure Secondary Antibody
Marke: Proteintech SA00004-10-1ML
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| IgG(H+L) | |
| Biotin | |
| Donkey | |
| 1 mL | |
| Human | |
| Liquid |
| ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA | |
| The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. | |
| Secondary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur