Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Mouse, AP, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
50.00 € - 179.00 €
Spezifikation
Antigen IgG(H+L)
Anwendungen ELISA, Western Blot
Konjugat Alkaline Phosphatase (AP)
Form Liquid
Wirtsspezies Donkey
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17670317
Unterlagen ansehen
Proteintech
SA00002-4-200UL
200 μL
50.00 €
200 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17660317
Unterlagen ansehen
Proteintech
SA00002-4-1ML
1 mL
179.00 €
1 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
IgG(H+L)
Alkaline Phosphatase (AP)
Donkey
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
ELISA, Western Blot
Liquid
Mouse
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.