missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Mouse, Biotin-SP, Secondary Antibody, Proteintech
Alle ansehen Proteintech ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG(H+L) |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
| Konjugat | Biotin-SP |
| Zusammensetzung | 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA |
| Wirtsspezies | Donkey |
| Reinigungsverfahren | The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
| Menge | 1 mL |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Zielspezies | Mouse |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?