Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Rabbit, CoraLite488, Secondary Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 17610407 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
200 μL
500 μL
Packungsgröße:
200 Mikroliter
500 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17610407 200 μL 200 Mikroliter
17620407 500 μL 500 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 17610407
Marke: Proteintech SA000136200UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Donkey anti-Rabbit Affinipure Secondary Antibody
Spezifikation
Antigen IgG(H+L)
Anwendungen Immunofluorescence, Flow Cytometry
Konjugat CoraLite 488
Zusammensetzung 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
Wirtsspezies Donkey
Reinigungsverfahren The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Menge 200 μL
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Form Liquid