missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgG(H+L) Donkey anti-Rabbit, FITC, Secondary Antibody, Proteintech

Artikelnummer. 17630337 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
200 μL
500 μL
Packungsgröße:
200 Mikroliter
500 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17630337 200 μL 200 Mikroliter
17640337 500 μL 500 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17630337

Marke: Proteintech SA000038200UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Donkey anti-Rabbit Affinipure Secondary Antibody

Spezifikation

Antigen IgG(H+L)
Anwendungen Immunofluorescence, Flow Cytometry
Konjugat FITC
Zusammensetzung 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
Wirtsspezies Donkey
Reinigungsverfahren The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Menge 200 μL
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.