missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

IgG(H+L) Donkey anti-Rabbit, FITC, Secondary Antibody, Proteintech

Produktkode 17640337 Shop alle Proteintech produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
200 μL
500 μL
Förpackningsstorlek
200 Mikroliter
500 Mikroliter
Produktkode Menge unitSize
17640337 500 μL 500 Mikroliter
17630337 200 μL 200 Mikroliter
2 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Produktkode 17640337

missing translation for 'mfr': Proteintech SA000038500UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Donkey anti-Rabbit Affinipure Secondary Antibody

Tekniske data

Antigen IgG(H+L)
Anwendungen Immunofluorescence, Flow Cytometry
Konjugat FITC
Zusammensetzung 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
Wirtsspezies Donkey
Reinigungsverfahren The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Menge 500 μL
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Form Liquid
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.