Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Rat, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Artikelnummer. p-7225820 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
200 μL
Packungsgröße:
1 Milliliter
200 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17680287 200 μL 200 Mikroliter
17670287 1 mL 1 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 17680287
Marke: Proteintech SA0000110200UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Donkey anti-Rat Affinipure Secondary Antibody
Spezifikation
Antigen IgG(H+L)
Anwendungen ELISA, Western Blot
Konjugat HRP
Zusammensetzung 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
Wirtsspezies Donkey
Reinigungsverfahren The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Menge 200 μL
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Form Liquid