Learn More
IgG(H+L) Goat anti-Mouse, AMCA, Secondary Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 17600377 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
200 μL
500 μL
Packungsgröße:
200 Mikroliter
500 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17600377 200 μL 200 Mikroliter
17610377 500 μL 500 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 17600377
Marke: Proteintech SA000101200UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Goat anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
Spezifikation
Antigen IgG(H+L)
Anwendungen Immunofluorescence, Flow Cytometry
Konjugat AMCA
Zusammensetzung 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
Wirtsspezies Goat
Reinigungsverfahren The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Menge 200 μL
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Form Liquid