Learn More
IgG(H+L) Goat anti-Mouse, CoraLite594, Secondary Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 17650397 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
200 μL
500 μL
Packungsgröße:
200 Mikroliter
500 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17650397 200 μL 200 Mikroliter
17660397 500 μL 500 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 17650397
Marke: Proteintech SA000133200UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Goat anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
Spezifikation
Antigen IgG(H+L)
Anwendungen Immunofluorescence, Flow Cytometry
Konjugat CoraLite 594
Zusammensetzung 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
Wirtsspezies Goat
Reinigungsverfahren Protein A was purified by chromatography from Staphylococcus aureus
Menge 200 μL
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Form Liquid