missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgG(H+L) Goat anti-Mouse, FITC, Secondary Antibody, Proteintech

Artikelnummer. 17660327 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 μL
Packungsgröße:
500 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17660327 500 μL 500 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17660327

Marke: Proteintech SA000031500UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody

Spezifikation

Antigen IgG(H+L)
Anwendungen Immunofluorescence, Flow Cytometry
Konjugat FITC
Zusammensetzung 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
Wirtsspezies Goat
Reinigungsverfahren The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Menge 500 μL
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.