Learn More
IgG(H+L) Goat anti-Mouse, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 17640287 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17640287 1 mL 1 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 17640287
Marke: Proteintech SA0000111ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Goat anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
Spezifikation
Antigen IgG(H+L)
Anwendungen ELISA, Western Blot
Konjugat HRP
Zusammensetzung 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
Wirtsspezies Goat
Reinigungsverfahren The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Menge 1 mL
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Form Liquid