Learn More
IgG(H+L) Goat anti-Rabbit, R-PE, Secondary Antibody, Proteintech
Goat anti-Rabbit Affinipure Secondary Antibody
Marke:  Proteintech SA00008-2-500UL
Artikelnummer. 17610367
  • 99.00 € / 500 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
IgG(H+L)
R-PE
Goat
500 μL
Rabbit
Liquid
Immunofluorescence, Flow Cytometry
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen