Learn More
IgG (Immunoglobulin Gamma Heavy Chain) (B-Cell Marker) Mouse, Clone: rIG266, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00 € - 478.00 €
Spezifikation
Antigen IgG (Immunoglobulin Gamma Heavy Chain) (B-Cell Marker)
Klon rIG266
Konzentration 200μg/mL
Anwendungen Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15920218
Unterlagen ansehen
EnquireBio
3500-MSM10-P0
20 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15930218
Unterlagen ansehen
EnquireBio
3500-MSM10-P1
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
554.40 €
478.00 € / 100 Mikrogramm
Sparen 76.40 €
13% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
IgG (Immunoglobulin Gamma Heavy Chain) (B-Cell Marker)
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
IgG1
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cytoplasm, Cell Surface and Secreted
293T, Raji or hPBL cells. Tonsil or Spleen.
rIG266
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
Purified human Ig Gamma Chain
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
75kDa