Learn More
IgG light chain (Kappa) Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | IgG light chain (Kappa) |
|---|---|
| Konzentration | 0.32 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16859083
|
Proteintech
11781-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16849083
|
Proteintech
11781-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Immunoglobulin classes share the same basic four polypeptide chain structure of two heavy chains (five types) and two light chains (kappa, lambda; both having a molecular weight of 22.5 kDa). Kappa and lambda consist of a variable region and a constant region and can easily be differentiated by the antigenic properties of the constant region. The ratio of kappa to lambda is 70:30. Antibodies to the kappa light chain are reportedly useful in the identification of leukemias, plasmacytomas, and certain non-Hodgkin′s lymphomas. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore maligt.Spezifikation
| IgG light chain (Kappa) | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| P01602 | |
| 28299 | |
| IgG light chain (Kappa) Fusion Protein Ag2406 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| IGKV1-5 |
| 0.32 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| IGKV, IGKV1 5, IGKV15, IGKV1-5, L12, L12a, V1 | |
| IGKV1-5 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |