Learn More
Alpaca anti-Rabbit IgG Nano (VHH) Recombinant Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 647, Invitrogen™
Artikelnummer. 17192224
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μL
Packungsgröße:
10 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17192224 10 μL 10 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 17192224
Marke: Invitrogen SA510326
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody
Biclonal nanobodies specific for rabbit IgG Fab and Fc. CTK0101: KD = 0.2 nM, CTK0102: KD = 1.2 nM Non Cross-Reactivity includes: Mouse, rat, sheep, goat, and guinea pig serum. Cross-reactivity to: Human and macaque serum Rapid workflow: Simultaneous incubation of rabbit IgG primary antibody and Alpaca anti-rabbit IgG Nano (VHH) recombinant secondary antibody. Offered through a partnership with ChromoTek.
Rabbit IgG Nano (VHH) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Rabbit IgG Nano (VHH) in Rabbit samples. It is validated for Dot Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunomicroscopy, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Rabbit IgG Nano (VHH)
Anwendungen Dot Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunomicroscopy, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon CTK0101/CTK0102
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Alexa Fluor 647
Zusammensetzung 10mM HEPES with 500mM NaCl, 5mM EDTA and 0.09% sodium azide; pH 7
Gen-Alias Biclonal; Nanobodies; recombinant VHH
Wirtsspezies Alpaca
Immunogen Purified rabbit IgG
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 10 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Rabbit
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG