missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgG1[a] Mouse anti-Mouse, Brilliant Violet 605, Clone: 10.9, BD Optibuild™

Artikelnummer. 15838129
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15838129 50 μg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15838129 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 743261

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody is specific for mouse IgG1 of the Igh-C[a] /and the c, d, e, f, g, h, n, o, /and p /haplotypes (e.g. BALB/c, C58, A, AKR, CBA, C3H, DBA/1, DBA/2, NZB, SWR). It has been reported not to react with IgG1 of the Igh-C[b] /haplotype (e.g. C57BL/6, C57BL/10, SJL).

This antibody is conjugated to BD Horizon™ BV605 which is part of the BD Horizon Brilliant™ Violet family of dyes. With an Ex Max of 407nm and Em Max of 602nm, BD Horizon BV605 can be excited by a violet laser and detected with a standard 610/20nm filter set. BD Horizon BV605 is a tandem fluorochrome of BD Horizon BV421 and an acceptor dye with an Em max at 605nm. Due to the excitation of the acceptor dye by the green (532 nm) and yellow-green (561 nm) lasers, there will be significant spillover into the PE and BD Horizon PE-CF594 detectors off the green or yellow-green lasers. BD Horizon BV605 conjugates are very bright, often exhibiting brightness equivalent to PE conjugates and can be used as a third color off of the violet laser. BV605 is a tandem fluorochrome that combines BD Horizon BV421 and Cy™3.5. These conjugates are very bright, exhibiting similar brightness to equivalent PE conjugates. Due to the excitation of Cy3.5 by the green (532nm) and yellow-green (561nm) lasers, there will be significant spillover of the BD Horizon BV605 signal into the PE and BD Horizon PE-CF594 detectors off the green or yellow-green lasers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG1[a]
Klassifikation Monoclonal
Klon 10.9
Konzentration 0.2mg/mL
Konjugat Brilliant Violet 605
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Gen-Alias Igh-4a, Ighg1, IgG1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Not reported
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.