missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IgG1 Fc Antibody (43D17), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-22028UV
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgG1 Fc Monoclonal antibody specifically detects IgG1 Fc in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Spezifikation
| IgG1 Fc | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, ELISA | |
| 43D17 | |
| Western Blot, ELISA | |
| IgG1, Igh-4, RGD1359539, VH7183 | |
| Human recombinant IgG1 Fc | |
| 0.1 mL | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur